Methyl 3-amino-5-methylisonicotinate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR52659-1G OR52659-250MG
APOSOR52659-1GEA 986 EUR
APOSOR52659-1G APOSOR52659-250MG
Methyl 3-amino-5-methylisonicotinate 95%
Methyl 3-amino-5-methylisonicotinate
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
Molecular Weight: 166,177 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD26518249
CAS-Nummer: 1805106-63-1