7-Chloro-1,8-naphthyridin-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Amino-7-chloro-1,8-naphthyridine
OR52698-1G OR52698-250MG
APOSOR52698-1GEA 140 EUR
APOSOR52698-1G APOSOR52698-250MG
7-Chloro-1,8-naphthyridin-2-amine
7-Chloro-1,8-naphthyridin-2-amine
Formel: C₈H₆ClN₃
Schmelzpunkt: 186…188 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11878574
CAS-Nummer: 15944-33-9
EINECS: 240-078-5