Pyridine-4-sulphonic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR5271-1G OR5271-250MG
APOSOR5271-1GEA 0 EUR
APOSOR5271-1G APOSOR5271-250MG
Pyridine-4-sulphonic acid
Pyridine-4-sulphonic acid
Formel: C₅H₅NO₃S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00234082
CAS-Nummer: 5402-20-0
UN: 1759
ADR: 8,III