4-Bromphenylhydraziniumchlorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-(4-Bromphenyl)hydrazin Hydrochlorid, 4-Bromphenylhydrazinhydrochlorid, 4-Bromphenylhydrazin Hydrochlorid
OR5273-100G OR5273-500G
APOSOR5273-100GEA 77 EUR
APOSOR5273-100G APOSOR5273-500G
4-Bromphenylhydraziniumchlorid 95%
4-Bromphenylhydraziniumchlorid
Formel: C₆H₈BrClN₂
Molecular Weight: 223,50 g/mol
Schmelzpunkt: 211…214 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012941
CAS-Nummer: 622-88-8
UN: 3261
ADR: 8,II