3-Bromo-2-iodobenzyl bromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-bromo-3-(bromomethyl)-2-iodobenzene
OR52736-1G
OR52736-250MG
OR52736-5G
APOSOR52736-1GEA
522
EUR
APOSOR52736-1G
APOSOR52736-250MG
APOSOR52736-5G
3-Bromo-2-iodobenzyl bromide 95%
3-Bromo-2-iodobenzyl bromide
Formel:
C₇H₅Br₂I Molecular Weight: 375,827 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18391669 CAS-Nummer: 1261757-20-3 UN: 3261 ADR: 8,III |