6-Bromo-3-methybenzofuran
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Bromo-3-methylbenzofuran
OR52747-1G
OR52747-250MG
APOSOR52747-1GEA
208
EUR
APOSOR52747-1G
APOSOR52747-250MG
6-Bromo-3-methybenzofuran
6-Bromo-3-methybenzofuran
Formel:
C₉H₇BrO Molecular Weight: 211,055 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD24387451 CAS-Nummer: 33118-86-4 |