4-(2-Bromophenyl)morpholine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR52755-1G OR52755-5G
APOSOR52755-1GEA 0 EUR
APOSOR52755-1G APOSOR52755-5G
4-(2-Bromophenyl)morpholine 97%
4-(2-Bromophenyl)morpholine
Formel: C₁₀H₁₂BrNO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03086182
CAS-Nummer: 87698-82-6