1-(6-Bromo-3-pyridyl)piperazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR52761-1G
OR52761-500MG
APOSOR52761-1GEA
906
EUR
APOSOR52761-1G
APOSOR52761-500MG
1-(6-Bromo-3-pyridyl)piperazine 95%
1-(6-Bromo-3-pyridyl)piperazine
Formel:
C₉H₁₂BrN₃ Molecular Weight: 242.116 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09910228 CAS-Nummer: 412347-39-8 |