3-Piperazin-1-ylaniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR52765-1G OR52765-250MG
APOSOR52765-1GEA 683 EUR
APOSOR52765-1G APOSOR52765-250MG
3-Piperazin-1-ylaniline 98%
3-Piperazin-1-ylaniline
Formel: C₁₀H₁₅N₃
Molecular Weight: 177,246 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03444414
CAS-Nummer: 125422-03-9