4-(1-Piperidyl)pyridin-3-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR52772-1G OR52772-250MG
APOSOR52772-1GEA 763 EUR
APOSOR52772-1G APOSOR52772-250MG
4-(1-Piperidyl)pyridin-3-amine 95%
4-(1-Piperidyl)pyridin-3-amine
Formel: C₁₀H₁₅N₃
Molecular Weight: 177.246 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10691294
CAS-Nummer: 52311-36-1