4-Piperazin-1-ylpyridin-3-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR52775-1G OR52775-250MG
APOSOR52775-1GEA 1040 EUR
APOSOR52775-1G APOSOR52775-250MG
4-Piperazin-1-ylpyridin-3-amine 95%
4-Piperazin-1-ylpyridin-3-amine
Formel: C₉H₁₄N₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01704039
CAS-Nummer: 78069-95-1