3-Morpholinopyridin-4-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR52778-100MG OR52778-250MG
APOSOR52778-100MGEA 509 EUR
APOSOR52778-100MG APOSOR52778-250MG
3-Morpholinopyridin-4-amine 95%
3-Morpholinopyridin-4-amine
Formel: C₉H₁₃N₃O
Molecular Weight: 179.219 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20715635
CAS-Nummer: 144864-28-8