4-Morpholinopyridin-3-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR52779-1G OR52779-250MG
APOSOR52779-1GEA 1400 EUR
APOSOR52779-1G APOSOR52779-250MG
4-Morpholinopyridin-3-amine 95%
4-Morpholinopyridin-3-amine
Formel: C₉H₁₃N₃O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10691098
CAS-Nummer: 90648-26-3