2-Amino-6-hydroxybenzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR52787-1G OR52787-250MG
APOSOR52787-1GEA 382 EUR
APOSOR52787-1G APOSOR52787-250MG
2-Amino-6-hydroxybenzoic acid 97%
2-Amino-6-hydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₇NO₃
Molecular Weight: 153,135 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16999405
CAS-Nummer: 567-62-4