1,1-Dicyano-4-phenylbutadiene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(3-Phenylprop-2-en-1-ylidene)malononitrile
OR5281-1G
OR5281-250MG
APOSOR5281-1GEA
360
EUR
APOSOR5281-1G
APOSOR5281-250MG
1,1-Dicyano-4-phenylbutadiene 98%
1,1-Dicyano-4-phenylbutadiene
Formel:
C₁₂H₈N₂ Molecular Weight: 180,205 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01578804 CAS-Nummer: 5439-39-4 |