5-Iodo-3,4-dihydro-2H-1,8-naphthyridine, N1-BOC protected 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: tert-Butyl 5-iodo-3,4-dihydro-2H-1,8-naphthyridine-1-carboxylate
OR52891-1G OR52891-250MG OR52891-5G
APOSOR52891-1GEA 168 EUR
APOSOR52891-1G APOSOR52891-250MG APOSOR52891-5G
5-Iodo-3,4-dihydro-2H-1,8-naphthyridine, N1-BOC protected 95%
5-Iodo-3,4-dihydro-2H-1,8-naphthyridine, N1-BOC protected
Formel: C₁₃H₁₇IN₂O₂
Molecular Weight: 360,191 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31745691
CAS-Nummer: 2367002-56-8