3-Ethylsulphonylpyridine-2-sulphonamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-(Ethylsulphonyl)pyridine-2-sulphonamide
OR52893-1G
OR52893-250MG
APOSOR52893-1GEA
127
EUR
APOSOR52893-1G
APOSOR52893-250MG
3-Ethylsulphonylpyridine-2-sulphonamide 95%
3-Ethylsulphonylpyridine-2-sulphonamide
Formel:
C₇H₁₀N₂O₄S₂ Molecular Weight: 250,295 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01758695 CAS-Nummer: 117671-01-9 |