2-(Methoxymethylidene)propanedinitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(Methoxymethylene)malononitrile
OR52959-1G
OR52959-250MG
OR52959-5G
APOSOR52959-1GEA
587
EUR
APOSOR52959-1G
APOSOR52959-250MG
APOSOR52959-5G
2-(Methoxymethylidene)propanedinitrile
2-(Methoxymethylidene)propanedinitrile
Formel:
C₅H₄N₂O Molecular Weight: 108,098 g/mol Schmelzpunkt: 93…96 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07437817 CAS-Nummer: 672-81-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |