5-Iodo-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR52974-1G OR52974-250MG
APOSOR52974-1GEA 835 EUR
APOSOR52974-1G APOSOR52974-250MG
5-Iodo-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine 95%
5-Iodo-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine
Formel: C₈H₉IN₂
Molecular Weight: 260,075 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22548134
CAS-Nummer: 945600-06-6