6-Methylpyridazin-4-amine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR52976-1G OR52976-250MG OR52976-5G
APOSOR52976-1GEA 522 EUR
APOSOR52976-1G APOSOR52976-250MG APOSOR52976-5G
6-Methylpyridazin-4-amine hydrochloride
6-Methylpyridazin-4-amine hydrochloride
Formel: C₅H₇N₃·ClH
Molecular Weight: 145,59 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD29907144
CAS-Nummer: 1892936-61-6