5-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR52980-1G
OR52980-250MG
APOSOR52980-1GEA
383
EUR
APOSOR52980-1G
APOSOR52980-250MG
5-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
5-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Formel:
C₆H₅ClN₄ Molecular Weight: 168.584 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD14706816 CAS-Nummer: 1245643-75-7 |