Methyl 3-chloro-4-sulphamoylbenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR52992-1G OR52992-250MG
APOSOR52992-1GEA 574 EUR
APOSOR52992-1G APOSOR52992-250MG
Methyl 3-chloro-4-sulphamoylbenzoate
Methyl 3-chloro-4-sulphamoylbenzoate
Formel: C₈H₈ClNO₄S
Molecular Weight: 249,671 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD21602571
CAS-Nummer: 1375473-97-4