Methyl 3-bromo-4-sulphamoylbenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR52993-1G OR52993-250MG
APOSOR52993-1GEA 632 EUR
APOSOR52993-1G APOSOR52993-250MG
Methyl 3-bromo-4-sulphamoylbenzoate
Methyl 3-bromo-4-sulphamoylbenzoate
Formel: C₈H₈BrNO₄S
Molecular Weight: 294,122 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD21602570
CAS-Nummer: 89978-60-9