Methyl 4-bromo-3-sulphamoylbenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR52994-1G OR52994-250MG OR52994-5G
APOSOR52994-1GEA 493 EUR
APOSOR52994-1G APOSOR52994-250MG APOSOR52994-5G
Methyl 4-bromo-3-sulphamoylbenzoate
Methyl 4-bromo-3-sulphamoylbenzoate
Formel: C₈H₈BrNO₄S
Molecular Weight: 294,122 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18205814
CAS-Nummer: 74451-73-3