Methyl 4-chloro-3-sulphamoylbenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR52995-1G OR52995-250MG OR52995-5G
APOSOR52995-1GEA 136 EUR
APOSOR52995-1G APOSOR52995-250MG APOSOR52995-5G
Methyl 4-chloro-3-sulphamoylbenzoate
Methyl 4-chloro-3-sulphamoylbenzoate
Formel: C₈H₈ClNO₄S
Molecular Weight: 249.671 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02676058
CAS-Nummer: 1208-40-8