5-Chloro-2-ethynylpyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR53004-1G OR53004-250MG
APOSOR53004-1GEA 0 EUR
APOSOR53004-1G APOSOR53004-250MG
5-Chloro-2-ethynylpyridine
5-Chloro-2-ethynylpyridine
Formel: C₇H₄ClN
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13189715
CAS-Nummer: 1196153-33-9