3-Ethynyl-5-methylpyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Ethynyl-3-picoline, (5-Methylpyridin-3-yl)acetylene
OR53005-1G
OR53005-250MG
OR53005-100MG
APOSOR53005-1GEA
252
EUR
APOSOR53005-1G
APOSOR53005-250MG
APOSOR53005-100MG
3-Ethynyl-5-methylpyridine
3-Ethynyl-5-methylpyridine
Formel:
C₈H₇N Molecular Weight: 117,148 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD13175246 CAS-Nummer: 30413-53-7 |