2-Chloro-6-ethynylpyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (6-Chloropyridin-2-yl)acetylene
OR53011-1G OR53011-250MG
APOSOR53011-1GEA 348 EUR
APOSOR53011-1G APOSOR53011-250MG
2-Chloro-6-ethynylpyridine
2-Chloro-6-ethynylpyridine
Formel: C₇H₄ClN
Molecular Weight: 137,566 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13189719
CAS-Nummer: 914950-09-7