3-Chloro-4-ethynylpyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR53012-250MG OR53012-1G
APOSOR53012-250MGEA 201 EUR
APOSOR53012-250MG APOSOR53012-1G
3-Chloro-4-ethynylpyridine 97%
3-Chloro-4-ethynylpyridine
Formel: C₇H₄ClN
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13189773
CAS-Nummer: 1196156-71-4