2-Ethynyl-3-methoxypyrazine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Ethynyl-3-methoxy-1,4-diazine, (3-Methoxypyrazin-2-yl)acetylene
OR53016-1G
OR53016-500MG
OR53016-100MG
APOSOR53016-1GEA
527
EUR
APOSOR53016-1G
APOSOR53016-500MG
APOSOR53016-100MG
2-Ethynyl-3-methoxypyrazine
2-Ethynyl-3-methoxypyrazine
Formel:
C₇H₆N₂O Molecular Weight: 134,135 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD22199319 CAS-Nummer: 1357945-86-8 |