6-Bromo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indole hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR53024-1G OR53024-5G OR53024-10G
APOSOR53024-1GEA 273 EUR
APOSOR53024-1G APOSOR53024-5G APOSOR53024-10G
6-Bromo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indole hydrochloride 98%
6-Bromo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indole hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₁BrN₂·ClH
Molecular Weight: 287,583 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12913162
CAS-Nummer: 1059630-11-3