Ethyl 4-chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR53031-250MG OR53031-1G OR53031-5G
APOSOR53031-250MGEA 178 EUR
APOSOR53031-250MG APOSOR53031-1G APOSOR53031-5G
Ethyl 4-chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinate 97%
Ethyl 4-chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Formel: C₉H₇ClF₃NO₂
Molecular Weight: 253.606 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD13189819
CAS-Nummer: 1196146-35-6