Di-tert-butyl chloromethyl phosphate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR53042-1G OR53042-5G OR53042-25G
APOSOR53042-1GEA 21.9 EUR
APOSOR53042-1G APOSOR53042-5G APOSOR53042-25G
Di-tert-butyl chloromethyl phosphate 95%
Di-tert-butyl chloromethyl phosphate
Formel: C₉H₂₀ClO₄P
Molecular Weight: 258,679 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD12165895
CAS-Nummer: 229625-50-7