6-Amino-2-ethyl-1,3-benzothiazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR53120-1G OR53120-250MG
APOSOR53120-1GEA 677 EUR
APOSOR53120-1G APOSOR53120-250MG
6-Amino-2-ethyl-1,3-benzothiazole
6-Amino-2-ethyl-1,3-benzothiazole
Formel: C₉H₁₀N₂S
Molecular Weight: 178.254 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10686567
CAS-Nummer: 17142-81-3