2-Methoxypyridin-4-ol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Methoxy-4-pyridinol
OR53137-25G OR53137-5G
APOSOR53137-25GEA 394 EUR
APOSOR53137-25G APOSOR53137-5G
2-Methoxypyridin-4-ol 95+%
2-Methoxypyridin-4-ol
Formel: C₆H₇NO₂
Molecular Weight: 125,125 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12546434
CAS-Nummer: 66080-45-3