2'-Amino-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR5315-1G
OR5315-250MG
APOSOR5315-1GEA
0
EUR
APOSOR5315-1G
APOSOR5315-250MG
2'-Amino-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid hydrochloride
2'-Amino-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid hydrochloride
Formel:
C₁₃H₁₁NO₂·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09260476 CAS-Nummer: 1172351-47-1 |