4-Chloropyrimidine hydrochloride 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR53156-1G
OR53156-5G
APOSOR53156-1GEA
119
EUR
APOSOR53156-1G
APOSOR53156-5G
4-Chloropyrimidine hydrochloride 96%
4-Chloropyrimidine hydrochloride
Formel:
C₄H₃ClN₂·ClH Molecular Weight: 150,994 g/mol Schmelzpunkt: 193…194 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11870807 CAS-Nummer: 179051-78-6 |