Piperazin-2-one, N1-BOC protected
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Boc-2-oxopiperazine, tert-Butyl 2-oxopiperazine-1-carboxylate
OR53157-1G OR53157-5G
APOSOR53157-1GEA 229 EUR
APOSOR53157-1G APOSOR53157-5G
Piperazin-2-one, N1-BOC protected
Piperazin-2-one, N1-BOC protected
Formel: C₉H₁₆N₂O₃
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06797597
CAS-Nummer: 889958-14-9