(S)-Trityl-2-amino-3-hydroxypropionic acid triethyl ammonium salt
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR53186-1G OR53186-25G OR53186-5G
APOSOR53186-1GEA 53.9 EUR
APOSOR53186-1G APOSOR53186-25G APOSOR53186-5G
(S)-Trityl-2-amino-3-hydroxypropionic acid triethyl ammonium salt
(S)-Trityl-2-amino-3-hydroxypropionic acid triethyl ammonium salt
Formel: C₂₂H₂₁NO₃·(C₂H₅)₃N
Schmelzpunkt: 144…158 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01075008
CAS-Nummer: 111061-44-0