cis-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid, N-FMOC protected
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: cis-3-{[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}cyclohexanecarboxylic acid
OR53198-1G OR53198-5G
APOSOR53198-1GEA 219 EUR
APOSOR53198-1G APOSOR53198-5G
cis-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid, N-FMOC protected
cis-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid, N-FMOC protected
Formel: C₂₂H₂₃NO₄
Molecular Weight: 365.422 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01862345
CAS-Nummer: 312965-05-2