2-(2,5-Dichlorophenyl)-1,4-benzoquinone 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR53217-50MG OR53217-100MG OR53217-10MG
APOSOR53217-50MGEA 50.9 EUR
APOSOR53217-50MG APOSOR53217-100MG APOSOR53217-10MG
2-(2,5-Dichlorophenyl)-1,4-benzoquinone 98%
2-(2,5-Dichlorophenyl)-1,4-benzoquinone
Formel: C₁₂H₆Cl₂O₂
Schmelzpunkt: 114…117 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00448731
CAS-Nummer: 79756-69-7