3-Cyano-2-methylbenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR53220-1G OR53220-250MG
APOSOR53220-1GEA 1140 EUR
APOSOR53220-1G APOSOR53220-250MG
3-Cyano-2-methylbenzoic acid 95%
3-Cyano-2-methylbenzoic acid
Formel: C₉H₇NO₂
Molecular Weight: 161.157 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18394327
CAS-Nummer: 3843-99-0