2,6-Dimethylisonicotinic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,6-Dimethylpyridine-4-carboxylic acid
OR54337-1G OR54337-250MG
APOSOR54337-1GEA 132 EUR
APOSOR54337-1G APOSOR54337-250MG
2,6-Dimethylisonicotinic acid 95%
2,6-Dimethylisonicotinic acid
Formel: C₈H₉NO₂
Molecular Weight: 151.163 g/mol
Schmelzpunkt: 276…291 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03731176
CAS-Nummer: 54221-93-1