2,5-Dichloro-4-hydroxypyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,5-Dichloropyridin-4-ol
OR5435-1G OR5435-250MG OR5435-500MG
APOSOR5435-1GEA 241 EUR
APOSOR5435-1G APOSOR5435-250MG APOSOR5435-500MG
2,5-Dichloro-4-hydroxypyridine
2,5-Dichloro-4-hydroxypyridine
Formel: C₅H₃Cl₂NO
Molecular Weight: 163.989 g/mol
Schmelzpunkt: 184 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01861982
CAS-Nummer: 847664-65-7