3'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(3-Bromo-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(3-Bromo-2-hydroxyphenyl)ethanone, 2-Acetyl-6-bromophenol
OR54360-1G
OR54360-5G
OR54360-25G
APOSOR54360-1GEA
39.3
EUR
APOSOR54360-1G
APOSOR54360-5G
APOSOR54360-25G
3'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone 98%
3'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone
Formel:
C₈H₇BrO₂ Molecular Weight: 215,044 g/mol Siedepunkt: 140…145 °C (6 mm Hg) Schmelzpunkt: 40…44 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08236725 CAS-Nummer: 1836-05-1 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...