6'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(2-Bromo-6-hydroxyphenyl)ethanone, 2-Acetyl-3-bromophenol, 1-(2-Bromo-6-hydroxyphenyl)ethan-1-one
OR54370-250MG
OR54370-5G
OR54370-1G
APOSOR54370-250MGEA
112
EUR
APOSOR54370-250MG
APOSOR54370-5G
APOSOR54370-1G
6'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone
6'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone
Formel:
C₈H₇BrO₂ Molecular Weight: 215.044 g/mol Schmelzpunkt: 116…119.2 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13193630 CAS-Nummer: 55736-69-1 |