Pent-4-enoic anhydride 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR54404-25ML OR54404-5ML
APOSOR54404-25MLEA 546 EUR
APOSOR54404-25ML APOSOR54404-5ML
Pent-4-enoic anhydride 98%
Pent-4-enoic anhydride
Formel: C₁₀H₁₄O₃
Molecular Weight: 182.216 g/mol
Siedepunkt: 78…81 °C (0.375 mm Hg)
Dichte: 0.997 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01320671
CAS-Nummer: 63521-92-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR