2-Bromo-6-iodophenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR54421-1G
OR54421-250MG
OR54421-5G
APOSOR54421-1GEA
79.9
EUR
APOSOR54421-1G
APOSOR54421-250MG
APOSOR54421-5G
2-Bromo-6-iodophenol 95%
2-Bromo-6-iodophenol
Formel:
C₆H₄BrIO Molecular Weight: 298,904 g/mol Schmelzpunkt: 60…63 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16999870 CAS-Nummer: 2040-86-0 |