(E)-2-Phenylethenesulphonyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: trans-β-Styrenesulphonyl chloride, (E)-2-Phenylethene-1-sulphonyl chloride
OR54457-5G OR54457-10G OR54457-1G
APOSOR54457-5GEA 288 EUR
APOSOR54457-5G APOSOR54457-10G APOSOR54457-1G
(E)-2-Phenylethenesulphonyl chloride 95%
(E)-2-Phenylethenesulphonyl chloride
Formel: C₈H₇ClO₂S
Molecular Weight: 202,658 g/mol
Schmelzpunkt: 85…88 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007456
CAS-Nummer: 52147-97-4
UN: 3261
ADR: 8,II