5-Methylpyrimidine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR54460-1G
OR54460-250MG
APOSOR54460-1GEA
192
EUR
APOSOR54460-1G
APOSOR54460-250MG
5-Methylpyrimidine-2-carboxylic acid
5-Methylpyrimidine-2-carboxylic acid
Formel:
C₆H₆N₂O₂ Siedepunkt: 362,8 °C Schmelzpunkt: 157…161 °C Flammpunkt: 173 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09910349 CAS-Nummer: 99420-75-4 |